2,6-Difluorphenol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10189897-5G
MOLE10189897-5GEA 0 EUR InStock
MOLE10189897-5G
2,6-Difluorphenol
2,6-Difluorphenol
Formel: C₆H₄F₂O
MW: 130.09 g/mol
Siedepunkt: 66 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 46
Dichte: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002158
CAS-Nummer: 28177-48-2
EINECS: 248-884-9
UN: 2921
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge