Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10262793-25G
MOLE10262793-25GEA 0 EUR InStock
MOLE10262793-25G
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Methyl-3,3-dimethoxypropionat
Formel: C₆H₁₂O₄
MDL Number: MFCD00010650
CAS-Nummer: 7424-91-1
EINECS: 231-055-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge