3-Amino-5-methylisoxazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10347617-100G
MOLE10347617-100GEA 0 EUR InStock
MOLE10347617-100G
3-Amino-5-methylisoxazol
3-Amino-5-methylisoxazole
Formel: C₄H₆N₂O
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56…60 °C
MDL Number: MFCD00003155
CAS-Nummer: 1072-67-9
EINECS: 214-013-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge