2-Aminothiazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10637809-500G
MOLE10637809-500GEA 131 EUR InStock
MOLE10637809-500G
2-Aminothiazol
2-Aminothiazole
Formel: C₃H₄N₂S
MW: 100.14 g/mol
Siedepunkt: 216
Melting Pt: 86…89 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005325
CAS-Nummer: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge