3-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11416359-1G
MOLE11416359-1GEA 0 EUR InStock
MOLE11416359-1G
3-Chlor-2-fluorbenzoesäure
3-Chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClFO₂
MDL Number: MFCD00042506
CAS-Nummer: 161957-55-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge