Bromcyclopropan
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
11909051-25G
MOLE11909051-25GEA 0 EUR InStock
MOLE11909051-25G
Bromcyclopropan
Bromcyclopropan
Formel: C₃H₅Br
MW: 120.98 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.505 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001271
CAS-Nummer: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge