7-Ethylindol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
12743252-25G
MOLE12743252-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12743252-25G
7-Ethylindol
7-Ethylindol
Formel: C₁₀H₁₁N
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00143514
CAS-Nummer: 22867-74-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge