1,3-Difluorbenzol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13117700-100G
MOLE13117700-100GEA 0 EUR InStock
MOLE13117700-100G
1,3-Difluorbenzol
1,3-Difluorbenzol
Formel: C₆H₄F₂
Siedepunkt: 83 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –59 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 2 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000327
CAS-Nummer: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge