m-Phenylendiamin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
13219509-1KG
MOLE13219509-1KGEA 172 EUR InStock
MOLE13219509-1KG
m-Phenylendiamin
m-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 63…64 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 187 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007799
CAS-Nummer: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge