4-Hydrazinobenzoesäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13488749-25G
MOLE13488749-25GEA 89.4 EUR InStock
MOLE13488749-25G
4-Hydrazinobenzoesäure
4-Hydrazinobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
MDL Number: MFCD00007581
CAS-Nummer: 619-67-0
EINECS: 210-609-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge