Chromon-2-carbonsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13834204-25G
MOLE13834204-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13834204-25G
Chromon-2-carbonsäure
Chromon-2-carbonsäure
Formel: C₁₀H₆O₄
MDL Number: MFCD00006838
CAS-Nummer: 4940-39-0
EINECS: 225-583-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge