DL-Methionin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
13855549-1KG
MOLE13855549-1KGEA 155 EUR InStock
MOLE13855549-1KG
DL-Methionin
DL-Methionin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
MW: 149.21 g/mol
Melting Pt: ∼136 °C
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063096
CAS-Nummer: 59-51-8
EINECS: 200-432-1
Merck Index: 13,06004
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge