Diethylacetamidomalonat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
14164600-500G
MOLE14164600-500GEA 0 EUR InStock
MOLE14164600-500G
Diethylacetamidomalonat
Diethylacetamidomalonat
Formel: C₉H₁₅NO₅
MDL Number: MFCD00009146
CAS-Nummer: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge