2-Acetylfuran
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
14794858-100G
MOLE14794858-100GEA 89.1 EUR InStock
MOLE14794858-100G
2-Acetylfuran
2-Acetylfuran
Formel: C₆H₆O₂
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 29…33 °C
Dichte: 1,098 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003242
CAS-Nummer: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge