BIS-TRIS-Propan
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
14988162-500G
MOLE14988162-500GEA 1050 EUR InStock
MOLE14988162-500G
BIS-TRIS-Propan
BIS-TRIS-Propan
Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
MW: 282.34 g/mol
MDL Number: MFCD00004689
CAS-Nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge