1,4-Dimethylpiperazin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
15044534-100G
MOLE15044534-100GEA 116 EUR InStock
MOLE15044534-100G
1,4-Dimethylpiperazin
1,4-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 131 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006156
CAS-Nummer: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge