4,4'-Dimethylbenzil
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
15183383-25G
MOLE15183383-25GEA 0 EUR InStock
MOLE15183383-25G
4,4'-Dimethylbenzil
4,4'-Dimethylbenzil
Formel: C₁₆H₁₄O₂
Siedepunkt: 209…211 °C (7 mmHg)
Melting Pt: 102…105 °C
MDL Number: MFCD00008554
CAS-Nummer: 3457-48-5
EINECS: 222-388-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge