L(+)-Asparagin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
15650008-100G
MOLE15650008-100GEA 53.4 EUR InStock
MOLE15650008-100G
L(+)-Asparagin
L(+)-Asparagin
Formel: H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H
Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 234…235 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064401
CAS-Nummer: 70-47-3
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 12,00872
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&vid=6f3bc8a15c3e973916b0a6ca62d12f6953e5a027&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge