3,5-Diaminobenzoesäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
15796862-100G
MOLE15796862-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15796862-100G
3,5-Diaminobenzoesäure
3,5-Diaminobenzoic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Siedepunkt: 546 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 239…242 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007807
CAS-Nummer: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 13,02997
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge