4-Cyanphenylboronsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
15798945-1G
MOLE15798945-1GEA 0 EUR InStock
MOLE15798945-1G
4-Cyanphenylboronsäure
4-Cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₆BNO₂
MW: 146.94 g/mol
Melting Pt: > 300 °C
MDL Number: MFCD01318968
CAS-Nummer: 126747-14-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge