12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
16255417-5G
MOLE16255417-5GEA 0 EUR InStock
MOLE16255417-5G
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V)
12-Krone-4 (1,4,7,10-Tetraoxacyclododecan, Lithium-Ionophor V)
Formel: C₈H₁₆O₄
MW: 176.21 g/mol
Siedepunkt: 254
Melting Pt: 16
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005103
CAS-Nummer: 294-93-9
EINECS: 206-036-5
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge