4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
16359200-100G
MOLE16359200-100GEA 0 EUR InStock
MOLE16359200-100G
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonamid
4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₈H₁₂N₂O₂S
MDL Number: MFCD00010301
CAS-Nummer: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge