Vancomycin Hydrochlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
16685638-1G
MOLE16685638-1GEA 70.6 EUR InStock
MOLE16685638-1G
Vancomycin Hydrochlorid
Vancomycin Hydrochlorid
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
MDL Number: MFCD03613611
CAS-Nummer: 1404-93-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge