Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
16832467-5MG
MOLE16832467-5MGEA 0 EUR InStock
MOLE16832467-5MG
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Bestatin Hydrochlorid ([S-(R*,S*)]-N-(3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucin Hydrochlorid)
Formel: C₁₆H₂₅ClN₂O₄
MW: 308.4 · 36.5 g/mol
MDL Number: MFCD00058004
CAS-Nummer: 65391-42-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge