Aminoacetaldehyddiethylacetal
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
17211839-100G
MOLE17211839-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17211839-100G
Aminoacetaldehyddiethylacetal
Aminoacetaldehyddiethylacetal
Formel: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.19 g/mol
MDL Number: MFCD00008136
CAS-Nummer: 645-36-3
EINECS: 211-439-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge