Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)

Lieferant: MOLEKULA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

18670081-1KG
MOLE18670081-1KGEA 89.7 EUR InStock
MOLE18670081-1KG
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)


Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292.25 g/mol
Siedepunkt: 614
Melting Pt: 220
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=15eb2547498d5f068ba2138ce087d18477dbbf7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge