Calciumfluorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
19013605-500G
MOLE19013605-500GEA 219 EUR InStock
MOLE19013605-500G
Calciumfluorid
Calcium fluoride
Formel: CaF₂
MW: 78.07 g/mol
Siedepunkt: 2500
Melting Pt: 1418
Dichte: 3.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010907
CAS-Nummer: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge