5-Chlor-2-indolcarbonsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
19584892-5G
MOLE19584892-5GEA 0 EUR InStock
MOLE19584892-5G
5-Chlor-2-indolcarbonsäure
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
Melting Pt: 291…292 °C
MDL Number: MFCD00005613
CAS-Nummer: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge