2-Nitrobenzonitril
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
19854774-5G
MOLE19854774-5GEA 0 EUR InStock
MOLE19854774-5G
2-Nitrobenzonitril
2-Nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₂
Siedepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 107…109 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007044
CAS-Nummer: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge