(1-Butyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
20583883-100G
MOLE20583883-100GEA 82.7 EUR InStock
MOLE20583883-100G
(1-Butyl)triphenylphosphoniumbromid
(1-Butyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
Melting Pt: 249…251 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011855
CAS-Nummer: 1779-51-7
EINECS: 217-219-4
UN: 3464
ADR: 6.1,III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&vid=2e322e1de83c6056c1da2768b0235261af439bb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..