5-Brom-3-indolylessigsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
20843123-1G
MOLE20843123-1GEA 0 EUR InStock
MOLE20843123-1G
5-Brom-3-indolylessigsäure
5-Brom-3-indolylessigsäure
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Melting Pt: 174,5 °C
Dichte: 1,754 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005637
CAS-Nummer: 40432-84-6
EINECS: 254-917-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge