Benzoxazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
21061250-100G
MOLE21061250-100GEA 0 EUR InStock
MOLE21061250-100G
Benzoxazol
Benzoxazole
Formel: C₇H₅NO
Siedepunkt: 182…185 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28…30 °C
Dichte: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005765
CAS-Nummer: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge