Triethylphosphonoacetat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
23527646-100G
MOLE23527646-100GEA 96.8 EUR InStock
MOLE23527646-100G
Triethylphosphonoacetat
Triethylphosphonoacetat
Formel: C₈H₁₇O₅P
MDL Number: MFCD00009177
CAS-Nummer: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge