5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
24067530-50G
MOLE24067530-50GEA 0 EUR InStock
MOLE24067530-50G
5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin
5-(4-(Dimethylamino)benzyliden)rhodanin
Formel: C₁₂H₁₂N₂OS₂
MDL Number: MFCD00064857
CAS-Nummer: 536-17-4
EINECS: 208-625-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge