2-Amino-5-nitrophenol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
24240078-25G
MOLE24240078-25GEA 0 EUR InStock
MOLE24240078-25G
2-Amino-5-nitrophenol
2-Amino-5-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Melting Pt: 207…208 °C
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007692
CAS-Nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge