5-Hydroxyisophthalsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
24242615-100G
MOLE24242615-100GEA 116 EUR InStock
MOLE24242615-100G
5-Hydroxyisophthalsäure
5-Hydroxyisophthalsäure
Formel: C₈H₆O₅
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 298…301 °C
MDL Number: MFCD00002515
CAS-Nummer: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge