(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
24885258-5G
MOLE24885258-5GEA 71.6 EUR InStock
MOLE24885258-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,936 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064419
CAS-Nummer: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge