2,3-Dimethoxybenzaldehyd
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
25022748-100G
MOLE25022748-100GEA 0 EUR InStock
MOLE25022748-100G
2,3-Dimethoxybenzaldehyd
2,3-Dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 48…49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003309
CAS-Nummer: 86-51-1
EINECS: 201-677-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge