2-Chlorbenzothiazol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
25853413-25G
MOLE25853413-25GEA 0 EUR InStock
MOLE25853413-25G
2-Chlorbenzothiazol
2-Chlorbenzothiazol
Formel: C₇H₄ClNS
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21…24 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005776
CAS-Nummer: 615-20-3
EINECS: 210-415-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge