Trimethylorthoacetat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
26204097-100G
MOLE26204097-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26204097-100G
Trimethylorthoacetat
Trimethylorthoacetat
Formel: C₅H₁₂O₃
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –58 °C
Dichte: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 15 °C
MDL Number: MFCD00008477
CAS-Nummer: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge