N,N-Diethyl-m-toluamid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
27939809-500G
MOLE27939809-500GEA 130 EUR InStock
MOLE27939809-500G
N,N-Diethyl-m-toluamid
N,N-Diethyl-m-toluamid
Formel: C₁₂H₁₇NO
MW: 191.27 g/mol
Siedepunkt: 298
Melting Pt: –45 °C
Dichte: 0.996 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 140
MDL Number: MFCD00009046
CAS-Nummer: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 13,02876
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge