3-Propylphenol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
28380943-25G
MOLE28380943-25GEA 594 EUR InStock
MOLE28380943-25G
3-Propylphenol
3-Propylphenol
Formel: C₉H₁₂O
MDL Number: MFCD01632130
CAS-Nummer: 621-27-2
EINECS: 210-675-5
UN: 3145
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge