(S,S)-(+)-2,4-Pentandiol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
28444806-1G
MOLE28444806-1GEA 0 EUR InStock
MOLE28444806-1G
(S,S)-(+)-2,4-Pentandiol
(S,S)-(+)-2,4-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Siedepunkt: 111…113 °C (19 mmHg)
Melting Pt: 45…48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064276
CAS-Nummer: 72345-23-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge