Acetylcholinchlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
29010529-100G
MOLE29010529-100GEA 242 EUR InStock
MOLE29010529-100G
Acetylcholinchlorid
Acetylcholinchlorid
Formel: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl
MW: 181.66 g/mol
Melting Pt: 151
Dichte: 1.263 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011698
CAS-Nummer: 60-31-1
EINECS: 200-468-8
Merck Index: 13,00089
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge