Serotonin Hydrochlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
29525281-1G
MOLE29525281-1GEA 71.6 EUR InStock
MOLE29525281-1G
Serotonin Hydrochlorid
Serotonin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212.68 g/mol
MDL Number: MFCD00012686
CAS-Nummer: 153-98-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge