2-Chlor-5-nitrobenzylalkohol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
29814067-5G
MOLE29814067-5GEA 0 EUR InStock
MOLE29814067-5G
2-Chlor-5-nitrobenzylalkohol
2-Chlor-5-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187.58 g/mol
Melting Pt: 78
MDL Number: MFCD00007297
CAS-Nummer: 80866-80-4
EINECS: 279-584-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge