4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30099181-5G
MOLE30099181-5GEA 96.8 EUR InStock
MOLE30099181-5G
4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid
4-Aminobenzamidin Dihydrochlorid
Formel: C₇H₁₁Cl₂N₃
Melting Pt: 290…291 °C
MDL Number: MFCD00013001
CAS-Nummer: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge