6-Chlorindol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
30799988-5G
MOLE30799988-5GEA 110 EUR InStock
MOLE30799988-5G
6-Chlorindol
6-Chlorindol
Formel: C₈H₆ClN
Melting Pt: 90 °C
MDL Number: MFCD00005681
CAS-Nummer: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge