1-Iodnaphthalin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
31459172-25G
MOLE31459172-25GEA 172 EUR InStock
MOLE31459172-25G
1-Iodnaphthalin
1-Iodnaphthalin
Formel: C₁₀H₇I
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 7 °C
Dichte: 1,738 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003876
CAS-Nummer: 90-14-2
EINECS: 201-968-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge