Bromacetamid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
32530395-5G
MOLE32530395-5GEA 68.2 EUR InStock
MOLE32530395-5G
Bromacetamid
Bromacetamid
Formel: BrCH₂CONH₂
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 87…90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008025
CAS-Nummer: 683-57-8
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge